Learn More
Metoprolol Succinato, TRC
Código de producto. 30135001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135001 1 g 1 g
30135126 5 g 5 g
30004800 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3388251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98418-47-4
Fórmula molecular 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 652.82
Sinónimo Metoprolol Succinate, Butanedioic acid compd. with 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), Butanedioic acid compd. with (±)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), (±)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), Beloc-Zok, Betaloc CR, Betaloc Zok, Betazok, H 93/26 succinate, Metoprolol succinate, Seloken-Zok, Selozok, Toprol XL
Nombre IUPAC ácido butanedioico; 1-[4-(2-2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)CCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Metoprolol Succinate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.3935