Learn More
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16487336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487336 100 mg 100 miligramos
16471866 500 mg 500 miligramos
16461266 200 mg 200 miligramos
16443397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17503A
MedChemExpress Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprolol succinate
CAS 98418-47-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H56N2O10
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 652.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.82
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation