Learn More
Fumarato de metoprolol, LoGiCal
Código de producto. 30463143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463143 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463143 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3401.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprolol Fumarate
CAS 80274-67-5
Nombres de analitos o componentes Metoprolol Fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C15 H25 N O3 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), CGP 2175C, Lopressor OROS, Metoprolol fumarate, (+/-)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (E)-2-butenedioate (2:1) (salt)
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Tipo de solución Neat
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 650.8
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.3778 g/mol