Learn More
Ácido metoprolol-d5 (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metoprolol Acid-d5 |
| CAS | 1215404-47-9 |
| Fórmula molecular | C14H16D5NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy-d5]benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)/i8D2,9D2,12D |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])OC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1)([2H])C([2H])([2H])NC(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-(2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi-1,1,2,3,3-d5)fenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 272.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.18 |