Learn More
Metoprina, TRC
Código de producto. 30481272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481272 250 mg 250 miligramos
30479349 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338835250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-45-7
Fórmula molecular C11 H10 Cl2 N4
Peso molecular (g/mol) 269.13
Sinónimo 5-(3,4-Dichlorophenyl)-6-methyl-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-5-(3,4-
Nombre IUPAC 5-(3,4-diclorofenilo)-6-metilpirimidina-2,4-diamina
SMILES Cc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10Cl2N4/c1-5-9(10(14)17-11(15)16-5)6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4H,1H3,(H4,14,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0283