Learn More
Sulfóxido de metopimazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metopimazine Sulfoxide |
| CAS | 18181-99-2 |
| Fórmula molecular | C22H27N3O4S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide S-Oxide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide S-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27N3O4S2/c1-31(28,29)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)30(21)27)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26) |
| SMILES | O=C(C1CCN(CC1)CCCN2C3=C(S(C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O)C=CC=C3)N |
| Nombre IUPAC | 1-(3-(2-(metilsulfonil)-5-óxido-10H-fenotiazin-10-il)propil)piperidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 461.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.14 |