Learn More
Metopimazina, LoGiCal
Código de producto. 30459032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459032 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459032 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1010.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metopimazine
CAS 14008-44-7
Nombres de analitos o componentes Metopimazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H27 N3 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl]phenothiazine, EXP 999, Metopimazine, RP 9965, Vogalene
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)
Tipo de solución Neat
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CC4)C(=O)N)c2c1
Nombre IUPAC 1-[3-(2-metilsulfonilfenotiazin-10-il)propil]piperidina-4-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 445.6
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1494 g/mol