Learn More
Metopimazina-d6, TRC
Código de producto. 30469947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469947 1 mg 1 miligramo
30468913 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3387621MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215315-86-8
Fórmula molecular C22H21D6N3O3S2
Peso molecular (g/mol) 451.64
Sinónimo 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl-d6]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl-d6]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl-d6]phenothiazine, EXP 999-d6, RP 9965-d6, Vogalene-d6
SMILES NC(C(CC1)CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metopimazine-d6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)/i4D2,11D2,12D2