Learn More
Cloruro de Metomidato, TRC
Código de producto. 30472699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472699 250 mg 250 miligramos
30480466 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338745250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35944-74-2
Fórmula molecular C13 H14 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 266.72
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403
Nombre IUPAC metil-3-(1-feniletil)imidazol-4-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metomidate Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0822
Porcentaje de pureza >95%