Learn More
Clorhidrato de metomidato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de metomidato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metomidate Hydrochloride |
| CAS | 35944-74-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Metomidate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | metil 3-(1-feniletil)imidazol-4-carboxilato; clorhidrato |
| Mostrar más |