Learn More
Clorhidrato de metomidato, LoGiCal
Código de producto. 30464098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464098 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464098 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3173.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metomidate Hydrochloride
CAS 35944-74-2
Nombres de analitos o componentes Metomidate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Nombre IUPAC metil 3-(1-feniletil)imidazol-4-carboxilato; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 266.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0822 g/mol