Learn More
Metolcarb, TRC
Código de producto. 30484180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30484180 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30484180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3718801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolcarb
CAS 1129-41-5
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbamic acid, N-methyl-, 3-methylphenyl ester, Carbamic acid, methyl-, 3-methylphenyl ester (9CI), Carbamic acid, methyl-, m-tolyl ester (8CI), 3-Methylphenyl methylcarbamate, 3-Tolyl methylcarbamate, DRC 3341, MTMC, Metacrate, Metolcarb, NSC 91193, S 1065, Tsumacide, Tsumaunka, m-Cresyl N-methylcarbamate, m-Cresyl methylcarbamate, m-Methylphenyl N-methylcarbamate, m-Methylphenyl methylcarbamate, m-Tolyl methylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-7-4-3-5-8(6-7)12-9(11)10-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CNC(=O)Oc1cccc(C)c1
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (3-metilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079