Learn More
Metolazona, TRC
Código de producto. 30133468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133468 25 mg 25 miligramos
30010224 5 mg 5 miligramos
30006384 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33875025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17560-51-9
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 365.83
Sinónimo Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide, 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo- (9CI, ACI), 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-3-o-tolyl- (8CI), 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide (ACI), 2-Methyl-3-(o-tolyl)-6-sulfamyl-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinone, 7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide, Diulo, MeSH ID: D008788, Metazoline, Metenix, Metozalone, Mykrox, Normelan, Oldren, SR 720-22, Xuret, Zaroxolyn
Nombre IUPAC 7-cloro-2-metil-3-(2-metilfenil)-4-oxo-1,2-dihidroquinazolina-6-sulfonamida
SMILES CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolazone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0601