Learn More
Metolazona, Mikromol™
Descripción
Metolazona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metolazone |
| CAS | 17560-51-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Metolazone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23) |
| SMILES | CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-2-metil-3-(2-metilfenil)-4-oxo-1,2-dihidroquinazolina-6-sulfonamida |
| Mostrar más |