Learn More
Metolazone, MedChemExpress
Código de producto. 16434307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434307 50 mg 50 miligramos
16418176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16434307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0209
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Specifications
Nombre del producto químico o material Metolazone
CAS 17560-51-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16ClN3O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo SR-720-22
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC2=C(NC(C)N(C3=CC=CC=C3C)C2=O)C=C1Cl)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 365.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.83
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation