Learn More
Metolazona, LoGiCal
Código de producto. 30457629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457629 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457629 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1306.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolazone
CAS 17560-51-9
Nombres de analitos o componentes Metolazone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 7-cloro-2-metil-3-(2-metilfenil)-4-oxo-1,2-dihidroquinazolina-6-sulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 365.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365,0601 g/mol