Learn More
Ácido metolaclor oxanílico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318144 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318144 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15171200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor oxanilic acid (OA)
CAS 152019-73-3
Nombres de analitos o componentes Metolachlor oxanilic acid (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMILES CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-etil-N-(1-metoxipropan-2-il)-6-metilanilino]-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 279.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471 g/mol