Learn More
Metolaclor OA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metolachlor oxanilic acid (OA) |
| CAS | 152019-73-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Metolachlor Oxanilic Acid (OA), Acetic acid, [(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxoacetic acid, CGA 51202, Metolachlor OA, Metolachlor OXA, Metolachlor oxanilic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-etil-N-(1-metoxipropan-2-il)-6-metilanilino]-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Mostrar más |