Learn More
Metolaclor OA-d11, TRC
Código de producto. 30467816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30467816 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3387071MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor OA-d11
CAS 2714437-06-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15H10D11NO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxoacetic Acid-d11
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D
SMILES O=C(C(O)=O)N(C(COC)C)C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-((2-(etil-d5)-6-(metil-d3)fenil-3,4,5-d3)(1-metoxipropan-2-il)amino)-2-oxoacético
Peso molecular (g/mol) 290.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.22
Porcentaje de pureza >95