Learn More
Ácido metolaclor-etanosulfónico (ESA) sódico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317174 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317174 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15171100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 947601-85-6
Nombres de analitos o componentes Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 N O5 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-[2-etil-N-(1-metoxipropan-2-il)-6-metilanilino]-2-oxoetanosulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 351.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1116 g/mol