Learn More
Metolacloro ESA Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30010460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010460 25 mg 25 miligramos
17932225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33871025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947601-85-6
Fórmula molecular C15 H22 N O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 351.39
Sinónimo CGA 354743, Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt, Metolachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, Metolachlor ESA sodium salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI)
Nombre IUPAC sodio; 2-[2-etil-N-(1-metoxipropan-2-il)-6-metilanilino]-2-oxoetansulfonato
SMILES [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1116
Porcentaje de pureza >95%