Learn More
Metolaclor-des(cloroacetilo) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321803 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321803 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15171060AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor des(chloroacetyl)
CAS 51219-00-2
Nombres de analitos o componentes Metolachlor des(chloroacetyl)
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H21 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-6-methylbenzenamine, 2-Ethyl-6-methyl-N-(1'-methoxy-2'-propyl)aniline, Deschloroacetylmetolachlor, N-(1-Methoxy-2-propyl)-2-ethyl-6-methylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)14-11(3)9-15-4/h6-8,11,14H,5,9H2,1-4H3
SMILES CCc1cccc(C)c1NC(C)COC
Nombre IUPAC 2-etil-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-6-metil-anilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 207.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1623 g/mol