Learn More
Metolaclor-d6, TRC
Código de producto. 30480400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30480400 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338702100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor D6 (propyl D6)
CAS 1219803-97-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H6 H16 Cl N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[1-(methoxymethyl-d2)ethyl-1,2,2,2-d4]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i3D3,10D2,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC)C([2H])([2H])OC
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-metoxipropan-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 289.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1716
Porcentaje de pureza >95