Learn More
Metolaclor D6 (propil D6), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metolachlor D6 (propyl D6) |
| CAS | 1219803-97-0 |
| Fórmula molecular | C15 2H6 H16 Cl N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Metolachlor D6 (propyl D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i3D3,10D2,12D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC)C([2H])([2H])OC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-metoxipropan-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 289.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1716 g/mol |