Learn More
Metocloro-d11, TRC
Código de producto. 30179084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179084 1 mg 1 miligramo
30179533 0.5 mg 0.50 miligramo
30179267 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3387031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632119-30-2
Fórmula molecular C15H11D11ClNO2
Peso molecular (g/mol) 294.86
Sinónimo 2-Chloro-N-(1-methoxypropan-2-yl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide;
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(1-metoxipropan-2-il)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-6-(trideuteriometil)fenil]acetamida
SMILES [2H]c1c([2H])c(c(N(C(C)COC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor-d11
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.203