Learn More
Metol, TRC
Código de producto. 30467310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467310 10 g 10 g
30474326 100 g 100 g
30470393 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33872010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-55-0
Fórmula molecular 2(C7H9NO) • H2SO4
Peso molecular (g/mol) 2123.169807
Sinónimo 4-(Methylamino)-phenol Sulfate (2:1) (salt), p-(Methylamino)-phenol Sulfate (2:1) (salt), 4-(Methylamino)phenol Sulfate (2:1) Salt, Armol’ Elon, Elon (developer), Genol, Graphol, Metatyl, Metol, N-Methyl-4-hydroxyaniline hemisulfate, N-Methyl-p-aminophenol sulfate, N-Methyl-p-aminophenol sulfuric acid hemisalt, N-Methyl-p-aminophenol sulfuric acid salt (2:1), Photol, Pictol, Planetol, Rhodol, p-Methylaminophenol Sulfate, p-Methylaminophenol Sulphate (2:1)
SMILES OC1=CC=C(NC)C=C1.OC1=CC=C(NC)C=C1.[H2SO4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)