Learn More
Metofolina, LoGiCal
Código de producto. 30463581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463581 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463581 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3218.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metofoline
CAS 2154-02-1
Nombres de analitos o componentes Metofoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoquinoline, 1-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, Isoquinoline, 1-(p-chlorophenethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(p-Chlorophenethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinoline, 1-(p-Chlorophenethyl)-2-methyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1-(p-Chlorophenethyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, ARC 1-K-1, ARC I-K 1, Methopholine, Metofoline, Metopholine, NSC 169889, Ro 4-1778, Versidyne
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClNO2/c1-22-11-10-15-12-19(23-2)20(24-3)13-17(15)18(22)9-6-14-4-7-16(21)8-5-14/h4-5,7-8,12-13,18H,6,9-11H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc2CCN(C)C(CCc3ccc(Cl)cc3)c2cc1OC
Nombre IUPAC 1-[2-(4-clorofenil)etil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 345.86
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1496 g/mol