Learn More
Metoflutrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30315197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30315197 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30315197 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15167000AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Metofluthrin
CAS 240494-70-6
Nombres de analitos o componentes Metofluthrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 F4 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20F4O3/c1-5-6-11-12(18(11,2)3)17(23)25-8-10-15(21)13(19)9(7-24-4)14(20)16(10)22/h5-6,11-12H,7-8H2,1-4H3
SMILES COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=CC)C2(C)C)c(F)c1F
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropano-1-carboxilato de [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 360.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1349 g/mol