Learn More
Metoclopramida, TRC
Código de producto. 30009054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009054 1 g 1 g
30008494 100 mg 100 miligramos
30008460 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3386981G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-62-5
Fórmula molecular C14 H22 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 299.8
Sinónimo o-Anisamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]- (7CI,8CI), 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, 2-Methoxy-4-amino-5-chloro-N,N-dimethylaminoethylbenzamide, 2-Methoxy-5-chloroprocainamide, 4-Amino-5-chloro-2-methoxy-N-(β-diethylaminoethyl)benzamide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide, 5-Chloro-2-methoxyprocainamide, Afipran, Clopromate, DEL 1267, Draclamid, Emperal, Eucil, Gastrese, Gastro-Timelets, Gastro-tablinen, Gastrobid, Gastromax, Gastrosil, Gastrotem, MCP-ratiopharm, Macperan, Maxeran, Meclopran, Metamide, Methochlopramide, Metochlopramide, Metoclol, Metoclopramide, Metocobil, Metramid, Moriperan, N-(2-Diethylaminoethyl)-2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzamide, N-(Diethylaminoethyl)-2-methoxy-4-amino-5-chlorbenzamide, N-(Diethylaminoethyl)-2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzamide, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide, Orpamid, Parmid, Plasil, Plasil (pharmaceutical), Primperan, Regla, Reliveran
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etilo]-2-metoxibenzamida
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoclopramide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1401
Porcentaje de pureza >95%