Learn More
Metoclopramida N-óxido, TRC
Código de producto. 30010648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010648 250 mg 250 miligramos
17910875 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338695250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171367-22-9
Fórmula molecular C14 H22 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 315.8
Sinónimo N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide
Nombre IUPAC 2-[(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzilo)amino]-N,N-óxido de dietiletanola
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.135
Porcentaje de pureza >95%