Learn More
Clorhidrato de Metoclopramida, TRC
Código de producto. 30132867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132867 1 g 1 g
30137324 10 g 10 g
30003224 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3386851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7232-21-5
Fórmula molecular C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 336.26
Sinónimo Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), o-Anisamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide hydrochloride, AHR 3070-C, Ami-metoclopramide, Cerucal, Maxolon, Metoclopramide hydrochloride, Metoclopramide monohydrochloride, Metoclopramide-Hakim, Metpamid, Mexeron, NSC 354467, Paspertin, Perinorm, Plazilin, Primperan, Primperan (tablet), Reglan, Rimetin, Telperane, Tserulan
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etilo]-2-metoxibenzamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoclopramide Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1167