Learn More
Clorhidrato de metoclopramida monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30459831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459831 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459831 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0073.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
CAS 54143-57-6
Nombres de analitos o componentes Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 354.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1273 g/mol