Learn More
Clorhidrato de metoclopramida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16554344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554344 5 g 5 g
16564344 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461820050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7232-21-5
Fórmula molecular C14H23Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 336.26
Clave InChI RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoclopramide hydrochloride
Punto de fusión 171.0°C to 173.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.26
compliance-icons
Nombre del producto
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride