Learn More
Clorhidrato de metoclopramida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316690 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316690 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15165000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoclopramide Hydrochloride
CAS 7232-21-5
Nombres de analitos o componentes Metoclopramide Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo BRL-9200
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 336.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 335,1167 g/mol