Learn More
Metoclopramida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30326513 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30326513 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15165100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Metoclopramide
CAS 364-62-5
Nombres de analitos o componentes Metoclopramide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metoclopramide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 299.8
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1401 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.