Learn More
Metoclopramida, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Metoclopramide |
| CAS | 364-62-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Metoclopramide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 Cl N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Metoclopramide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?