Learn More
Metobromurón-d6 (metoxi-d3; N-metil-d3), CDN
Código de producto. 30318588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30318588 0.005 g 0.01 g
30310258 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318588 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND78530.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
CAS 2732834-84-1
Fórmula molecular C9 2H6 H5 Br N2 O2
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6 H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])ON(C(=O)Nc1ccc(Br)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)-1-(trideuteriometoxi)-1-(trideuteriometil)urea
Peso molecular (g/mol) 265.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0381 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity