Learn More
Clorhidrato de metixeno monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 30052212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052212 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052212 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0125.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de metixeno monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metixene hydrochloride
CAS 7081-40-5
Nombres de analitos o componentes Metixene hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 N S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metixene Hydrochloride, (RS)-1-methyl-3-[(9H-thioxanthen-9-yl)methyl]piperidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
SMILES O.Cl.CN1CCCC(CC2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Nombre IUPAC 1-metil-3-(9H-tioxanten-9-ilmetil)piperidina;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 363.94
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1424 g/mol