Learn More
Clorhidrato de metixeno, LoGiCal
Código de producto. 30461474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461474 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461474 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0125.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metixene hydrochloride
CAS 7081-40-5
Nombres de analitos o componentes Metixene hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 N S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metixene Hydrochloride, (RS)-1-methyl-3-[(9H-thioxanthen-9-yl)methyl]piperidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CN1CCCC(CC2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Nombre IUPAC 1-metil-3-(9H-tioxanten-9-ilmetil)piperidina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 363.94
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1424 g/mol