Learn More
Metixene hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16454908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16454908 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16454908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120081A10mg
MedChemExpress Metixene hydrochloride hydrate is an anticholinergic antiparkinsonian agent, potently inhibits binding of quinuclidinyl benzilate (QNB) to the muscarinic receptor in rat brain cortical tissue, with an IC50 of 55 nM and a Kd of 15 nM.
Metixene hydrochloride hydrate is an anticholinergic antiparkinsonian agent, potently inhibits binding of quinuclidinyl benzilate (QNB) to the muscarinic receptor in rat brain cortical tissue, with an IC50 of 55 nM and a Kd of 15 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metixene hydrochloride hydrate
Forma física Solid
CAS 7081-40-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26ClNOS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 77.5 mg/mL (212.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (27.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC(CCC1)CC2C3=C(C=CC=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl.O
Peso molecular (g/mol) 363.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.94
Porcentaje de pureza 98.0%