Learn More
Impureza B de Metixene EP Mikromol™
Código de producto. 30050905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050905 100 mg 100 miligramos
30050127 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050905 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0125.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza B de Metixene EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioxanthone
CAS 492-22-8
Nombres de analitos o componentes Thioxanthone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H8 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC tioxanten-9-ona
Peso molecular (g/mol) 212.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0296 g/mol