Learn More
Impureza B de Metixene EP Mikromol™
Descripción
Impureza B de Metixene EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioxanthone |
| CAS | 492-22-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Thioxanthone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H8 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | tioxanten-9-ona |
| Mostrar más |