Learn More
Metiprenalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metiprenaline |
| CAS | 1212-03-9 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-methoxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol, α-[(Isopropylamino)methyl]-vanillyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, 3-Methoxyisoprenaline, 3-Methoxyisoproterenol, 3-O-Methylisoprenaline, 3-O-Methylisoproterenol, Methylprenalin, Methylprenaline, Moxa, Moxa (pharmaceutical), (1-Methylethyl)-normetadrenaline, O-Methylisoprenaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3/c1-8(2)13-7-11(15)9-4-5-10(14)12(6-9)16-3/h4-6,8,11,13-15H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 225.284 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.136 |