Learn More
Clorhidrato de Metipranolol, TRC
Código de producto. 30137611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137611 50 mg 50 miligramos
30007691 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33862550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36592-77-5
Fórmula molecular C17H28ClNO4
Peso molecular (g/mol) 345.86
Sinónimo Betamann, Optipranolol, 1-(2,3,5-Trimethyl-4-acetoxyphenoxy)-3(isopropylamino)-2-propanol monohydro chloride, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethylphenol 1-Acetate Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi)-2,3,6-trimetilfenilaceto hidrocloruro
SMILES O=C(C)OC1=C(C)C(C)=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metipranolol Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO4.ClH/c1-10(2)18-8-15(20)9-21-16-7-11(3)17(22-14(6)19)13(5)12(16)4;/h7,10,15,18,20H,8-9H2,1-6H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.17