Learn More
Metipranolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473077 50 mg 50 miligramos
16467086 100 mg 100 miligramos
16457028 10 mg 10 miligramos
16419577 5 mg 5 miligramos
16413526 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16316
MedChemExpress Metipranolol hydrochloride is a non-selective β adrenergic receptor blocking agent.
Metipranolol hydrochloride is a non-selective β adrenergic receptor blocking agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metipranolol hydrochloride
CAS 36592-77-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H28ClNO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (289.13 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (289.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(OC(C)=O)C(C)=C(C)C(OCC(O)CNC(C)C)=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 345.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.86
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation