Learn More
Meticrane, MedChemExpress
Código de producto. 16408506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0908
MedChemExpress Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meticrane
CAS 1084-65-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13NO4S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (181.59 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=C(C)C=C(C2=C1)CCCS2(=O)=O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 275.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.34
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation