Learn More
Metiamide, MedChemExpress
Código de producto. 16489177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489177 5 mg 5 miligramos
16412707 50 mg 50 miligramos
16406618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15540
MedChemExpress Metiamide (SK&F 92058) is a histamine H2-receptor antagonist developed from another H2 antagonist, burimamide.
Metiamide (SK&F 92058) is a histamine H2-receptor antagonist developed from another H2 antagonist, burimamide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metiamide
Forma física Solid
CAS 34839-70-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16N4S2
Sinónimo SK&F 92058
Información de solubilidad DMSO : ≥ 2.4 mg/mL (9.82 mM)
SMILES S=C(NCCSCC1=C(C)N=CN1)NC
Peso molecular (g/mol) 244.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.38
Porcentaje de pureza 96.39%