Learn More
Maleato de metisergida, TRC
Código de producto. 30138736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138736 100 mg 100 miligramos
30133691 25 mg 25 miligramos
30006456 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-49-7
Fórmula molecular C21 H27 N3 O2 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 469.53
Sinónimo Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethyl-, (8β)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Methysergide Maleate, Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethyl-, (8β)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethyl-, [8β(S)]-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), Ergoline-8β-carboxamide, 9,10-didehydro-N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethyl-, maleate (1:1) (salt) (8CI), Lysergamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-1-methyl-, maleate (7CI), (+)-N-[(1-Hydroxymethyl)propyl]-1-methyl-D-lysergamide bimaleate, 1-Methyl-D-lysergic acid butanolamide bimaleate, Deseril-retard, Desernil, Desernil bimaleate, Methysergide bimaleate, Methysergide hydrogen maleate, Methysergide maleate, NSC 186061, Sansert
Nombre IUPAC (6aR,9R)-N-[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]-4,7-dimetil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamida; (Z)-but-2-ácido enedioico
SMILES CC[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C)c4cccc(C2=C1)c34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methysergide Maleate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.2213