Learn More
Tocris Bioscience™ Methysergide maleate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001187 10 mg 10 miligramos
18742764 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001187 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1064/10
5-HT1/5-HT2 antagonist
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-49-7
Fórmula molecular C25H31N3O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methysergide maleate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.54
Pureza >99%
Peso molecular 469.54