Learn More
Cloruro de metilcinc, solución de 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955981 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11955981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436080500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylzinc chloride
CAS 5158-46-3, 109-99-9
Color De incoloro a amarillo
% mín. CAS 21.31, 75.32
% máx. CAS 24.68, 78.69
Forma física Solución túrbida
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular CH3ClZn
Número MDL MFCD00192334
Temperatura de inflamación −17°C
Sinónimo methylzinc chloride, chloro methyl zinc, methylzinc chloride solution, methylzinc chloride solution, 2.0 m in thf
Clave InChI NMLXKNNXODLJIN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH3-].Cl[Zn+]
Nombre IUPAC carbanida;clorocinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 115.87
PubChem CID 4152418
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.033
Densidad 1.0330g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylzinc chloride, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.