Learn More
Methylviolettlösung para el artículo indicador PANPEHA, Solstice
Código de producto. 17244546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17244546 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 17244546 Proveedor Fluka N.º de proveedor 310695L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1285.90€ / 5 litros
    Ahorro 169.10€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylviolettlösung
Punto de fusión -115 °C (Los datos físicos son los del componente principal)
Punto de ebullición 78 °C a 79 °C (10¹¹ hPa) (Los datos físicos corresponden al componente principal)
CAS 78-93-3, 64-17-5, 548-62-9
Número UN UN1170
Cantidad 5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylviolettlo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone, ethanol